missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tekniske data
Tekniske data
| Emballage | Ampul |
| CAS | 175013-18-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Pyraclostrobin in Acetonitrile |
| Molekylær formel | C19H18ClN3O4 |
| Koncentration | 100μ g/ml |
| MDL nummer | MFCD03792774 |
| InChI nøgle | HZRSNVGNWUDEFX-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CON(C(=O)OC)C1=CC=CC=C1COC1=NN(C=C1)C1=CC=C(Cl)C=C1 |
| Element | Pyraclostrobin |
| IUPAC navn | methyl-N-[2-[[1-(4-chlorphenyl)pyrazol-3-yl]oxymethyl]phenyl]-N-methoxycarbamat |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Standard solution Pyraclostrobin 100ug/ml in acetonitrile
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P330-Skyl munden.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?
