Få mere at vide
Propamocarb hydrochlorid i methanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12986453 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12986453 1 mL 1ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12986453 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P849350
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propamocarb hydrochlorid
Emballage Ampul
CAS 25606-41-1
Fysisk form Væske
Molekylær formel C9H21ClN2O2
Koncentration 100μ g/ml
InChI nøgle MKIMSXGUTQTKJU-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL CCCOC(=O)NCCCN(C)C.Cl
IUPAC navn propyl-N-[3-(dimethylamino)propyl]carbamat;hydrochlorid
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 224.729
PubChem CID 15575641
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:81735