Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Procymidone |
| Emballage | Ampoule |
| CAS | 32809-16-8 |
| Fysisk form | Liquid |
| Molekylær formel | C13H11Cl2NO2 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| InChI nøgle | QXJKBPAVAHBARF-UHFFFAOYSA-N |
| Type | Organic Single-component Standard Solution |
| SMIL | CC12CC1(C(=O)N(C2=O)C3=CC(=CC(=C3)Cl)Cl)C |
| IUPAC navn | 3-(3,5-dichlorophenyl)-1,5-dimethyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione |
| Vis mere |