Få mere at vide
Procymidone in Methanol 10μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12996433 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12996433 10 mL 10ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12996433 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P848990
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Procymidone
Emballage Ampoule
CAS 32809-16-8
Fysisk form Liquid
Molekylær formel C13H11Cl2NO2
Koncentration 10 μg/mL
InChI nøgle QXJKBPAVAHBARF-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL CC12CC1(C(=O)N(C2=O)C3=CC(=CC(=C3)Cl)Cl)C
IUPAC navn 3-(3,5-dichlorophenyl)-1,5-dimethyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 284.136
PubChem CID 36242
Mængde 10 mL