Få mere at vide
Picloram i methanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12946413 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12946413 1 mL 1ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12946413 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P848520
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Picloram
Emballage Ampul
CAS 2-1-1918
Fysisk form Væske
Molekylær formel C6H3Cl3N2O2
Koncentration 100μ g/ml
InChI nøgle NQQVFXUMIDALNH-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL C1(=C(C(=NC(=C1Cl)Cl)C(=O)O)Cl)N
IUPAC navn 4-amino-3,5,6-trichlorpyridin-2-carboxylsyre
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 241.45
PubChem CID 15965
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:34922