Få mere at vide
Fosfonsyre i vand 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12989503 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12989503 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12989503 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P803900
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phosphonic acid
Emballage Ampul
CAS 1066-51-9
Fysisk form Væske
Molekylær formel CH6NO3P
Koncentration 100 μg/ml
InChI nøgle MGRVRXRGTBOSHW-UHFFFAOYSA-N
Type Organisk enkeltkomponent standardløsning
SMIL C(N)P(=O)(O)O
IUPAC navn aminomethylphosphonsyre
Opløsningsmiddel eller Matrix Vand
Molekylvægt (g/mol) 111.037
PubChem CID 14017
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:28812