missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Phorate-sulfone in n-Hexane 100μg/mL, Fisher Chemical™

Artikelnummer. 12996114 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
12996114 1 mL 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 12996114 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P877850

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Phorate Sulfone
Emballage Ampoule
CAS 2588-04-7
Koncentration eller sammensætningsnoter 1mL Phorate-sulfone in 100μg/mL n-Hexane
Molekylær formel C7H17O4PS3
Koncentration 100 μg/mL in n-Hexane
FN nummer 1208
InChI nøgle YVPSNUIHHFTTRL-UHFFFAOYSA-N
Type Single-component Standard
SMIL CCOP(=S)(OCC)SCS(=O)(=O)CC
IUPAC navn diethoxy-(ethylsulfonylmethylsulfanyl)-sulfanylidene-$l^{5}-phosphane
Opløsningsmiddel eller Matrix n-Hexane
Molekylvægt (g/mol) 292.36
PubChem CID 17425
Mængde 1 mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • ORGANIC SINGLE COMPONENT STANDARD SOLUTION 100ug/ml Phorate-sulfone in n-Hexane (P877850)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.