missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Phenthoate in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™

Artikelnummer. 12966114 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
12966114 1 mL 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12966114 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P877820

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.

Tekniske data

Emballage Ampoule
CAS 2597-03-7
Analyt- eller komponentnavne Phenthoate
Molekylær formel C12H17O4PS2
Koncentration 100 μg/mL
InChI nøgle XAMUDJHXFNRLCY-UHFFFAOYNA-N
Type Single-component Standard
SMIL CCOC(=O)C(C1=CC=CC=C1)SP(=S)(OC)OC
Element Phenthoate
IUPAC navn ethyl 2-dimethoxyphosphinothioylsulfanyl-2-phenylacetate
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 320.36
PubChem CID 17435
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:34917
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.