Få mere at vide
Phenol D5 i methanol 2000 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12916103 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12916103 1 mL 1ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12916103 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. F116611
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenol D5
Emballage Ampul
CAS 4165-62-2
Molekylær formel C6H6O
Koncentration 2000 μg/mL
MDL nummer MFCD00084164
InChI nøgle ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL OC1=CC=CC=C1
IUPAC navn phenol
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 94.11
PubChem CID 12205419
Mængde 1 mL