missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Metabolite Phenanthrene D10 in Methyl-tert.butylether 100μg/mL, Fisher Chemical™

Artikelnummer. 12906383 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12906383 1 mL 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 12906383 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P847830

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Phenanthrene D10
Emballage Ampoule
CAS 1517-22-2
Molekylær formel C14H10
Koncentration 100 μg/mL
InChI nøgle YNPNZTXNASCQKK-LHNTUAQVSA-N
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=CC=CC=C32
IUPAC navn 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-decadeuteriophenanthrene
Opløsningsmiddel eller Matrix Methyl-tert.butylether
Molekylvægt (g/mol) 188.295
PubChem CID 519070
Mængde 1 mL
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.