Få mere at vide
Metabolite Perylene D12 in Toluene 100μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12916373 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12916373 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12916373 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P847700
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perylene D12
Emballage Ampoule
CAS 1520-96-3
Molekylær formel C20H12
Koncentration 100 μg/mL
FN nummer 1145
InChI nøgle CSHWQDPOILHKBI-AQZSQYOVSA-N
SMIL C1=CC2=C3C(=C1)C4=CC=CC5=C4C(=CC=C5)C3=CC=C2
IUPAC navn 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-dodecadeuterioperylene
Opløsningsmiddel eller Matrix Toluene
Molekylvægt (g/mol) 264.389
PubChem CID 622045
Mængde 1 mL