Få mere at vide
Metabolite Pentafluorophenol in DCM 100μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12996343 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12996343 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12996343 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P847210
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentafluorophenol
Emballage Ampoule
CAS 771-61-9
Molekylær formel C6HF5O
Koncentration 100 μg/mL
MDL nummer MFCD00002156
FN nummer 1230
InChI nøgle XBNGYFFABRKICK-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
IUPAC navn pentafluorophenol
Opløsningsmiddel eller Matrix Dichloromethane
Molekylvægt (g/mol) 184.07
PubChem CID 13041
Mængde 1 mL