Få mere at vide
Pentachlorbenzen i acetonitril 10 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12906333 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Mængde unitSize
12906333 10 mL 10ml
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12906333 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P846790
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Pentachlorobenzene
Emballage Ampul
CAS 608-93-5
Molekylær formel C6HCl5
Koncentration 10 μg/mL
FN nummer 1648
InChI nøgle CEOCDNVZRAIOQZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)Cl)Cl)Cl
IUPAC navn 1,2,3,4,5-pentachlorbenzen
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 250.324
PubChem CID 11855
Mængde 10 mL
ChEBI CHEBI:47136
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution Pentachlorobenzene 10ug/ml in acetonitrile
Signalord
  • Fare
Riskkategorier
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faroangivelser
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
Skyddsangivelse
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P330-Skyl munden.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.