Få mere at vide
Pentachloranisol i methanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12996323 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12996323 1 mL 1ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12996323 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P846720
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pentachloroanisole
Emballage Ampul
CAS 1825-21-4
Molekylær formel C7H3Cl5O
Koncentration 100μ g/ml
InChI nøgle BBABSCYTNHOKOG-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)Cl)Cl)Cl
IUPAC navn 1,2,3,4,5-pentachlor-6-methoxybenzen
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 280.35
PubChem CID 15767
Mængde 1 mL