Få mere at vide
PCB 209 i toluen 1000 μg/mL, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12906033 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12906033 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12906033 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. F113661
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PCB 209
Emballage Ampul
CAS 2051-24-3
Molekylær formel C12Cl10
Koncentration 1000 μg/mL
InChI nøgle ONXPZLFXDMAPRO-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL C1(=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)C2=C(C(=C(C(=C2Cl)Cl)Cl)Cl)Cl
IUPAC navn 1,2,3,4,5-pentachlor-6-(2,3,4,5,6-pentachlorphenyl)benzen
Opløsningsmiddel eller Matrix Toluene
Molekylvægt (g/mol) 498.632
PubChem CID 16318
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:34666