Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PCB 209 |
| Emballage | Ampul |
| CAS | 2051-24-3 |
| Molekylær formel | C12Cl10 |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| InChI nøgle | ONXPZLFXDMAPRO-UHFFFAOYSA-N |
| Type | Organic Single-component Standard Solution |
| SMIL | C1(=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)C2=C(C(=C(C(=C2Cl)Cl)Cl)Cl)Cl |
| IUPAC navn | 1,2,3,4,5-pentachlor-6-(2,3,4,5,6-pentachlorphenyl)benzen |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Toluene |
| Vis mere |