Få mere at vide
PCB 209 i Methyl-tert.butylether 5000 μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12966143 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12966143 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12966143 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. F120141
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PCB 209
Emballage Ampul
CAS 2051-24-3
Molekylær formel C12Cl10
Koncentration 5000 μg/mL
InChI nøgle ONXPZLFXDMAPRO-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL C1(=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)C2=C(C(=C(C(=C2Cl)Cl)Cl)Cl)Cl
IUPAC navn 1,2,3,4,5-pentachlor-6-(2,3,4,5,6-pentachlorphenyl)benzen
Opløsningsmiddel eller Matrix Methyl-tert.butylether
Molekylvægt (g/mol) 498.632
PubChem CID 16318
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:34666