Få mere at vide
Metabolite PCB 2 in n-Hexane 100μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12902794 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12902794 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12902794 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P837450
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PCB 2
Emballage Ampoule(s)
CAS 2051-61-8
Molekylær formel C12H9Cl
Koncentration 100mu;g/mL
FN nummer 1208
InChI nøgle NMWSKOLWZZWHPL-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=CC=C2)Cl
IUPAC navn 1-chloro-3-phenylbenzene
Opløsningsmiddel eller Matrix n-Hexane
Molekylvægt (g/mol) 188.654
PubChem CID 16322
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:36716
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • ORGANIC SINGLE COMPONENT STANDARD SOLUTION 100ug/ml PCB 2 in n-Hexane (P837450)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i