Få mere at vide
Paraquat dichlorid i vand 10 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12962764 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12962764 10 mL 10ml
1 options
Artikelnummer. 12962764 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P836380
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Paraquat dichloride
Emballage Ampul(er)
CAS 1910-42-5
Molekylær formel C12H14Cl2N2
Koncentration 10mu;g/mL
MDL nummer MFCD00150001
InChI nøgle FIKAKWIAUPDISJ-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Cl-].[Cl-].C[N+]1=CC=C(C=C1)C1=CC=[N+](C)C=C1
IUPAC navn 1,1'-dimethyl-[4,4'-bipyridin]-1,1'-diiumdichlorid
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Molekylvægt (g/mol) 257.16
PubChem CID 15938
Mængde 10 mL
ChEBI CHEBI:28786