Få mere at vide
p-xylen i methanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12932984 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 mL
Unit Size:
1ml
Product Code. Mængde Unit Size
12932984 1 mL 1ml
1 options
Regulatory: This product fall under regulation “Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. If applicable, customers must provide a license before delivery.
Product Code. 12932984 Supplier Fisher Chemical Supplier No. P857740
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-01-2027
Regulatory: This product fall under regulation “Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. If applicable, customers must provide a license before delivery.
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale p-Xylene
Emballage Ampul
CAS 106-42-3
Fysisk form Væske
Molekylær formel C8H10
Koncentration 100 μg/ml
MDL nummer MFCD00008556
FN nummer 1230
InChI nøgle URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
Type Organisk enkeltkomponent standardløsning
SMIL CC1=CC=C(C)C=C1
IUPAC navn 1,4-xylen
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Molekylvægt (g/mol) 106.17
PubChem CID 7809
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:27417
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Standard solution p-Xylene 100ug/ml in methanol
Palabra de advertencia
  • Fare
Clasificación
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H370-Forårsager organskader.
Consejos de prudencia
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P330-Skyl munden.
  • P361+P364-Alt tilsmudset tøj tages straks af og vaskes inden genanvendelse.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.