Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Terphenyl D14 |
| Emballage | Ampul |
| CAS | 1718-51-0 |
| Molekylær formel | C18H14 |
| Koncentration | 500 μg/mL |
| InChI nøgle | XJKSTNDFUHDPQJ-WZAAGXFHSA-N |
| Type | Organic Single-component Standard Solution |
| SMIL | C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC=CC=C3 |
| IUPAC navn | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-[2,3,5,6-tetradeuterio-4-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)phenyl]benzen |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Dichloromethane |
| Vis mere |