Få mere at vide
p-terphenyl D14 i DCM 500 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12956043 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12956043 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12956043 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. F114101
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Terphenyl D14 
Emballage Ampul
CAS 1718-51-0
Molekylær formel C18H14
Koncentration 500 μg/mL
InChI nøgle XJKSTNDFUHDPQJ-WZAAGXFHSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC=CC=C3
IUPAC navn 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-[2,3,5,6-tetradeuterio-4-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)phenyl]benzen
Opløsningsmiddel eller Matrix Dichloromethane
Molekylvægt (g/mol) 244.395
PubChem CID 123128
Mængde 1 mL