Få mere at vide
Metabolite Oxadixyl in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12992744 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12992744 1 mL 1ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12992744 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P835960
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxadixyl
Emballage Ampoule(s)
CAS 77732-09-3
Molekylær formel C14H18N2O4
Koncentration 100mu;g/mL
MDL nummer MFCD00145052
InChI nøgle UWVQIROCRJWDKL-UHFFFAOYSA-N
SMIL COCC(=O)N(N1CCOC1=O)C1=C(C)C=CC=C1C
IUPAC navn N-(2,6-dimethylphenyl)-2-methoxy-N-(2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl)acetamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Iso-octane
Molekylvægt (g/mol) 278.31
PubChem CID 53735
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:81937