Learn More
Metabolite Oxadixyl in Cyclohexane 100μg/mL, Fisher Chemical™
Product Code. 12952744 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mL
missing translation for 'unitSize':
1mL
Code produit. Quantity missing translation for 'unitSize'
12952744 1 mL 1mL
1 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 12952744 missing translation for 'mfr' Fisher Chemical missing translation for 'supplierNo' P835920
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Packaging Ampoule(s)
CAS 77732-09-3
Molecular Formula C14H18N2O4
Concentration 100mu;g/mL
MDL Number MFCD00145052
UN Number 1145
InChI Key UWVQIROCRJWDKL-UHFFFAOYSA-N
SMILES COCC(=O)N(N1CCOC1=O)C1=C(C)C=CC=C1C
IUPAC Name N-(2,6-dimethylphenyl)-2-methoxy-N-(2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl)acetamide
Solvent or Matrix Cyclohexane
Molecular Weight (g/mol) 278.31
PubChem CID 53735
Quantity 1 mL
ChEBI CHEBI:81937
Chemical Name or Material Oxadixyl
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Standard solution Oxadixyl 100ug/ml in cyclohexane
Mention d'avertissement
  • Danger
Catégorie de danger
  • Flammable liquid Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
  • Aspiration toxicity Category 1
  • ACUTE AQUATIC Acute 1
  • LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 1
Mention de danger
  • H225-Highly flammable liquid and vapour.
  • H304-May be fatal if swallowed and enters airways.
  • H315-Causes skin irritation.
  • H336-May cause drowsiness or dizziness.
  • H410-Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
Conseils de prudence
  • P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
  • P233-Keep container tightly closed.
  • P240-Ground/bond container and receiving equipment.
  • P241-Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting/ equipment.
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P264-Wash thoroughly after handling.
  • P271-Use only outdoors or in a well-ventilated area.
  • P273-Avoid release to the environment.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P310-IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor /
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P303+P361+P353-IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
  • P321-Specific treatment (see on this label).
  • P331-Do NOT induce vomiting.
  • P332+P313-If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.
  • P370+P378-In case of fire: Use to extinguish.
  • P391-Collect spillage.
  • P403+P233-Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed.
  • P403+P235-Store in a well-ventilated place. Keep cool.
  • P405-Store locked up.
  • P501-Dispose of contents/container to .
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.