missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Metabolite Metolachlor in Acetonitrile 100μg/mL, Fisher Chemical™

Artikelnummer. 12999993 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
12999993 1 mL 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 12999993 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P833360

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Metolachlor
Emballage Ampoule(s)
CAS 51218-45-2
Molekylær formel C15H22ClNO2
Koncentration 100 μg/mL
FN nummer 1648
InChI nøgle WVQBLGZPHOPPFO-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCC1=CC=CC(=C1N(C(C)COC)C(=O)CCl)C
IUPAC navn 2-chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-N-(1-methoxypropan-2-yl)acetamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 283.796
PubChem CID 4169
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:83645
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Standard solution Metolachlor 100ug/ml in acetonitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P330-Skyl munden.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.