Få mere at vide
Metabolite Methoxychlor (DMTD) in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemisk navn eller materiale | Methoxychlor (DMDT) |
| Emballage | Ampoule(s) |
| CAS | 72-43-5 |
| Molekylær formel | C16H15Cl3O2 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| FN nummer | 1230 |
| InChI nøgle | IAKOZHOLGAGEJT-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | COC1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=C(C=C2)OC)C(Cl)(Cl)Cl |
| IUPAC navn | 1-methoxy-4-[2,2,2-trichloro-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]benzene |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Standard solution Methoxychlor (DMDT) 100ug/ml in methanol
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H370-Forårsager organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P330-Skyl munden.
- P361+P364-Alt tilsmudset tøj tages straks af og vaskes inden genanvendelse.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?