Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Metamitron |
| Emballage | Ampul(er) |
| CAS | 41394-05-2 |
| Molekylær formel | C10H10N4O |
| Koncentration | 100 μg/ml |
| InChI nøgle | VHCNQEUWZYOAEV-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CC1=NN=C(C(=O)N1N)C2=CC=CC=C2 |
| IUPAC navn | 4-amino-3-methyl-6-phenyl-1,2,4-triazin-5-on |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Metanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 202.217 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 1 ML Metabolite Metamitron in Methanol 100µg/mL
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H370-Forårsager organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P330-Skyl munden.
- P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: methanol