Få mere at vide
Metamitron i methanol 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12979903 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12979903 10 mL 10ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12979903 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P831400
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Metamitron
Emballage Ampul(er)
CAS 41394-05-2
Molekylær formel C10H10N4O
Koncentration 10 μg/mL
InChI nøgle VHCNQEUWZYOAEV-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=NN=C(C(=O)N1N)C2=CC=CC=C2
IUPAC navn 4-amino-3-methyl-6-phenyl-1,2,4-triazin-5-on
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 202.217
PubChem CID 38854
Mængde 10 mL
ChEBI CHEBI:6791