Få mere at vide
Metaldehyd i acetonitril 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12949903 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12949903 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12949903 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P831350
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Metaldehyde
Emballage Ampul(er)
CAS 9002-91-9
Molekylær formel C8H16O4
Koncentration 100μ g/ml
FN nummer 1648
InChI nøgle GKKDCARASOJPNG-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1OC(OC(OC(O1)C)C)C
IUPAC navn 2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7-tetraoxocan
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 176.212
PubChem CID 61021
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:81931
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Standard solution Metaldehyde 100ug/ml in acetonitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.