Få mere at vide
Mecoprop D3 i acetone 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12939893 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
Emballage:
Ampul
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
12939893 10 mL Ampul 1ml
1 options
Artikelnummer. 12939893 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P831020
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mecoprop D3
Emballage Ampul
Mængde 10 mL
CAS 352431-15-3
Molekylær formel C10H11ClO3
FN nummer 1090
Synonym mecoprop-d3, 2-4-chloro-2,3,5-trideuterio-6-methylphenoxy propanoic acid, mechlorprop-d3, isocarnox-d3, compitox-d3, rankotex-d3, morogal-d3, okultin mp-d3, celatox cmpp-d3, anicon b-d3
InChI nøgle WNTGYJSOUMFZEP-QGZYMEECSA-N
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)Cl)OC(C)C(=O)O
IUPAC navn 2-(4-chlor-2,3,5-trideuterio-6-methylphenoxy)propansyre
Molekylvægt (g/mol) 217.663
PubChem CID 45039684
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 10μg/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Standard solution Mecoprop D3 100ug/ml in acetone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i