Få mere at vide
Isoproturon D6 i n-Nonan 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12919853 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12919853 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12919853 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P829860
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isoproturon D6
Emballage Ampul(er)
CAS 217487-17-7
Molekylær formel C12H18N2O
Koncentration 100μ g/ml
InChI nøgle PUIYMUZLKQOUOZ-LIJFRPJRSA-N
SMIL CC(C)C1=CC=C(C=C1)NC(=O)N(C)C
IUPAC navn 3-(4-propan-2-ylphenyl)-1,1-bis(trideuteriomethyl)urinstof
Opløsningsmiddel eller Matrix n-Nonane
Molekylvægt (g/mol) 212.326
PubChem CID 16212190
Mængde 1 mL