Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isodrin |
| Emballage | Ampul(er) |
| CAS | 465-73-6 |
| Molekylær formel | C12H8Cl6 |
| Koncentration | 10 μg/mL |
| InChI nøgle | QBYJBZPUGVGKQQ-HSECHKQMSA-N |
| SMIL | C1C2C=CC1C3C2C4(C(=C(C3(C4(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 364.896 |
| PubChem CID | 102090390 |
| Vis mere |