missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Jodsulfuron-methyl-natrium i acetone 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA

Artikelnummer. 12979823 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
12979823 1 mL 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 12979823 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P829440

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Iodosulfuron-methyl-sodium
Emballage Ampul(er)
CAS 144550-36-7
Molekylær formel C14H13IN5NaO6S
Koncentration 100μ g/ml
FN nummer 1090
InChI nøgle JUJFQMPKBJPSFZ-UHFFFAOYSA-M
SMIL CC1=NC(=NC(=N1)OC)NC(=O)[N-]S(=O)(=O)C2=C(C=CC(=C2)I)C(=O)OC.[Na+]
IUPAC navn natrium;(5-iod-2-methoxycarbonylphenyl)sulfonyl-[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)carbamoyl]azanid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone
Molekylvægt (g/mol) 529.241
PubChem CID 16760189
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:81741
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Standard solution Iodosulfuron-methyl-sodium 100ug/ml in acetone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.