Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indeno(1,2,3-c,d)pyrene |
| Emballage | Ampul(er) |
| CAS | 193-39-5 |
| Molekylær formel | C22H12 |
| Koncentration | 10 μg/mL |
| InChI nøgle | SXQBHARYMNFBPS-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | C1=CC=C2C(=C1)C3=C4C2=CC5=CC=CC6=C5C4=C(C=C6)C=C3 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Dichloromethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 276.338 |
| PubChem CID | 9131 |
| Vis mere |