Få mere at vide
Imazethapyr i methanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12937043 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12937043 1 mL 1ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12937043 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P880090
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Emballage Ampul
CAS 81335-77-5
Analyt- eller komponentnavne Imazethapyr
Renhedsgrad noter EU Ph Ref: 1045200
Molekylær formel C15H19N3O3
Koncentration 100μ g/ml
InChI nøgle XVOKUMIPKHGGTN-UHFFFAOYSA-N
Type Mass Spectrometry Standard
SMIL CCC1=CN=C(C(=C1)C(=O)O)C2=NC(C(=O)N2)(C)C(C)C
Element Imazethapyr
IUPAC navn 5-ethyl-2-(4-methyl-5-oxo-4-propan-2-yl-1H-imidazol-2-yl)pyridin-3-carboxylsyre
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 289.335
PubChem CID 54740
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:82022
Grad Eu. Ph.