Få mere at vide
Hexachlorcyclohexan (blanding af isomerer), i methanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexachlorocyclohexane (mix of isomers) |
| Emballage | Ampul(er) |
| CAS | 608-73-1 |
| Molekylær formel | C6H6Cl6 |
| Koncentration | 100mu;g/mL |
| InChI nøgle | JLYXXMFPNIAWKQ-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | C1(C(C(C(C(C1Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl |
| IUPAC navn | 1,2,3,4,5,6-hexachlorcyclohexan |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 290.814 |
| Vis mere |