missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexachlorobenzene 13C6 |
| Emballage | Ampul(er) |
| CAS | 93952-14-8 |
| Molekylær formel | C6Cl6 |
| Koncentration | 100μ g/ml |
| InChI nøgle | CKAPSXZOOQJIBF-IDEBNGHGSA-N |
| SMIL | C1(=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl |
| IUPAC navn | 1,2,3,4,5,6-hexachlorbenzen |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | n-Nonane |
| Molekylvægt (g/mol) | 290.72 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?