Få mere at vide
Heptachlor-exo-epoxid i methanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12936853 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12936853 1 mL 1ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12936853 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P828000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-01-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Heptachlor-exo-epoxide
Emballage Ampul(er)
CAS 1024-57-3
Molekylær formel C10H5Cl7O
Koncentration 100mu; g/ml
InChI nøgle ZXFXBSWRVIQKOD-GOWUZIGHSA-N
SMIL C12C(C(C3C1O3)Cl)C4(C(=C(C2(C4(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Molekylvægt (g/mol) 389.299
PubChem CID 94865622
Mængde 1 mL