Få mere at vide
Heptachlor-exo-epoxid i methanol 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12926853 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12926853 10 mL 10ml
1 options
Artikelnummer. 12926853 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P827990
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Heptachlor-exo-epoxide
Emballage Ampul(er)
CAS 1024-57-3
Molekylær formel C10H5Cl7O
Koncentration 10 μg/mL
InChI nøgle ZXFXBSWRVIQKOD-GOWUZIGHSA-N
SMIL C12C(C(C3C1O3)Cl)C4(C(=C(C2(C4(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 389.299
PubChem CID 94865622
Mængde 10 mL