Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glyphosate |
| Emballage | Ampoule |
| CAS | 1071-83-6 |
| Molekylær formel | C3H8NO5P |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| MDL nummer | MFCD00055350 |
| InChI nøgle | XDDAORKBJWWYJS-UHFFFAOYSA-N |
| Type | Organic Single-component Standard Solution |
| SMIL | OC(=O)CNCP(O)(O)=O |
| IUPAC navn | 2-(phosphonomethylamino)acetic acid |
| Vis mere |