Få mere at vide
Glyphosat i vand 10 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12926823 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12926823 10 mL 10ml
1 options
Artikelnummer. 12926823 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P827290
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glyphosate
Emballage Ampul(er)
CAS 1071-83-6
Molekylær formel C3H8NO5P
Koncentration 10 μg/mL
MDL nummer MFCD00055350
InChI nøgle XDDAORKBJWWYJS-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)CNCP(O)(O)=O
IUPAC navn 2-[(phosphonomethyl)amino]eddikesyre
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Molekylvægt (g/mol) 169.07
PubChem CID 3496
Mængde 10 mL
ChEBI CHEBI:27744