Få mere at vide
Gluphosinat ammonium i vand 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12905994 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12905994 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12905994 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P876460
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gluphosinate ammonium
Emballage Ampul(er)
CAS 77182-82-2
Molekylær formel C5H15N2O4P
Koncentration 100mu;g/mL
MDL nummer MFCD00055562,MFCD00211362
InChI nøgle ZBMRKNMTMPPMMK-UHFFFAOYNA-N
SMIL [NH4+].CP(O)(=O)CCC(N)C([O-])=O
IUPAC navn ammonium-2-amino-4-[hydroxy(methyl)phosphoryl]butanoat
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Molekylvægt (g/mol) 198.16
PubChem CID 122130249
Mængde 1 mL