Få mere at vide
Formaldehyd i vand 10 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12906813 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12906813 10 mL 10ml
1 options
Artikelnummer. 12906813 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P827080
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Formaldehyde
Emballage Ampul(er)
CAS 50-00-0
Molekylær formel CH2O
Koncentration 10 μg/ml
MDL nummer MFCD00003274
InChI nøgle WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
SMIL C=O
IUPAC navn formaldehyd
Opløsningsmiddel eller Matrix Vand
Molekylvægt (g/mol) 30.03
PubChem CID 712
Mængde 10 mL
ChEBI CHEBI:16842