missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Fenitrothion i Cyclohexan 100 μg/mL, Fisher Chemical™
BIOPHARMA

Artikelnummer. 12926723 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
12926723 1 mL 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 12926723 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P825220

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Fenitrothion
Emballage Ampul(er)
CAS 122-14-5
Molekylær formel C9H12NO5PS
Koncentration 100μ g/ml
MDL nummer MFCD00055407
FN nummer 1145
InChI nøgle ZNOLGFHPUIJIMJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL COP(=S)(OC)OC1=CC=C(C(C)=C1)[N+]([O-])=O
IUPAC navn dimethoxy-(3-methyl-4-nitrophenoxy)-sulfanyliden-$l^{5}-phosphan
Opløsningsmiddel eller Matrix Cyclohexane
Molekylvægt (g/mol) 277.23
PubChem CID 31200
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:34757
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Standard solution Fenitrothion 100ug/ml in cyclohexane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.