Få mere at vide
Ethylene Oxide in Toluene 1000μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12956693 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12956693 1 mL 1ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12956693 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P824660
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylene Oxide
Emballage Ampoule(s)
CAS 75-21-8
Molekylær formel C2H4O
Koncentration 1000 μg/mL
InChI nøgle IAYPIBMASNFSPL-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CO1
IUPAC navn oxirane
Opløsningsmiddel eller Matrix Toluene
Molekylvægt (g/mol) 44.053
PubChem CID 6354
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:27561
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1 ML Metabolite Ethylene Oxide-- in Toluene 1,000µg/mL
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: toluene, ethylene oxide