Få mere at vide
Ethylacetat i ethanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12956683 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12956683 10 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12956683 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P824410
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl Acetate
Emballage Ampul(er)
CAS 141-78-6
Molekylær formel C4H8O2
Koncentration 10 μg/mL
InChI nøgle XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC(=O)C
IUPAC navn ethylacetat
Opløsningsmiddel eller Matrix Ethanol
Molekylvægt (g/mol) 88.106
PubChem CID 8857
Mængde 10 mL
ChEBI CHEBI:27750