Få mere at vide
Metabolite Ethofumesate in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12956673 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12956673 1 mL 1ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12956673 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P824250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethofumesate
Emballage Ampoule(s)
CAS 26225-79-6
Molekylær formel C13H18O5S
Koncentration 100 μg/mL
MDL nummer MFCD00055321
InChI nøgle IRCMYGHHKLLGHV-UHFFFAOYNA-N
SMIL CCOC1OC2=CC=C(OS(C)(=O)=O)C=C2C1(C)C
IUPAC navn 2-ethoxy-3,3-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl methanesulfonate
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 286.34
PubChem CID 33360
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:83768