Få mere at vide
Ethalfluralin in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12917033 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12917033 1 mL 1ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12917033 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P879970
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Emballage Ampoule
CAS 55283-68-6
Analyt- eller komponentnavne Ethalfluralin
Molekylær formel C13H14F3N3O4
Koncentration 100 μg/mL
InChI nøgle PTFJIKYUEPWBMS-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCN(CC(=C)C)C1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Element Ethalfluralin
IUPAC navn N-ethyl-N-(2-methylprop-2-enyl)-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)aniline
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 333.267
PubChem CID 41381
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:81988