Få mere at vide
Endrin keton i methanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12976013 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12976013 1 mL 1ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12976013 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. F113301
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Endrin ketone
Emballage Ampul
CAS 53494-70-5
Molekylær formel C12H8Cl6O
Koncentration 100μ g/ml
InChI nøgle IZHZFAQWVKBTSL-DNZAWBEXSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL C1C2C3C4C1C(=O)C2C5(C3(C(C4(C5Cl)Cl)(Cl)Cl)Cl)Cl
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 380.895
PubChem CID 131880538
Mængde 1 mL