Få mere at vide
Metabolite Endosulfan-total (sulfate) in Methanol 10μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12926633 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12926633 10 mL 10ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12926633 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P823440
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Endosulfan-total (sulfate)
Emballage Ampoule(s)
CAS 1031-07-8
Molekylær formel C9H6Cl6O4S
Koncentration 10 μg/mL
InChI nøgle AAPVQEMYVNZIOO-WINLOITPSA-N
SMIL C1C2C(COS(=O)(=O)O1)C3(C(=C(C2(C3(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 422.903
PubChem CID 71312398
Mængde 10 mL