missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Endosulfan (alpha and beta) |
| Emballage | Ampoule(s) |
| CAS | 115-29-7 |
| Molekylær formel | C9H6Cl6O3S |
| Koncentration | 10 μg/mL |
| InChI nøgle | RDYMFSUJUZBWLH-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | C1C2C(COS(=O)O1)C3(C(=C(C2(C3(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Cyclohexane |
| Molekylvægt (g/mol) | 406.904 |
| PubChem CID | 3224 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Standard solution Endosulfan (alpha and beta) 10ug/m in cyclohexane
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P391-Udslip opsamles.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?