Få mere at vide
Diuron i Iso-oktan 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Product Code. 12936603 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 mL
Unit Size:
1ml
Product Code. Mængde unitSize
12936603 1 mL 1ml
1 options
Product Code. 12936603 Supplier Fisher Chemical Supplier No. P822870
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Specifications
Kemisk navn eller materiale Diuron
Emballage Ampul(er)
CAS 330-54-1
Molekylær formel C9H10Cl2N2O
Koncentration 100μ g/ml
FN nummer 1262
InChI nøgle XMTQQYYKAHVGBJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN(C)C(=O)NC1=CC(=C(C=C1)Cl)Cl
IUPAC navn 3-(3,4-dichlorphenyl)-1,1-dimethylurinstof
Opløsningsmiddel eller Matrix Iso-octane
Molekylvægt (g/mol) 233.092
PubChem CID 3120
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:116509
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • ORGANIC SINGLE COMPONENT STANDARD SOLUTION 100ug/ml Diuron in Iso-octane (P822870)
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i